Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con calentamiento de varillas SiC
La durabilidad de las varillas SiC en uso periódico, en combinación con su alta velocidad de calentamiento, hacen que estos hornos de alta temperatura sean versátiles en el laboratorio.
7155.00€ - 24510.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17317929
|
Nabertherm™
LC034H6ON5 |
3 L | Hasta 1600 °C |
8660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17317839
|
Nabertherm™
HC0356VNA |
16 L | Hasta 1500 °C |
24510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17367929
|
Nabertherm™
LC084H6ON8 |
8 L | Hasta 1600 °C |
15050.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17357929
|
Nabertherm™
LC084H5ON8 |
8 L | Hasta 1500 °C |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17387919
|
Nabertherm™
LC034H4ON5 |
3 L | Hasta 1400 °C |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17347929
|
Nabertherm™
LC084H4ON8 |
8 L | Hasta 1400 °C |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Temperatura máxima:1400 °C, 1500 °C o 1600 °C
- Cámara de horno revestida con material de fibra de primera clase y larga duración, sin clasificar
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Sistema de conmutación con relés de estado sólido, potencia sintonizada a las varillas SiC
- Fácil sustitución de las varillas de calentamiento
- Abertura de entrada de aire ajustable, abertura de salida de aire en el techo
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Horno | |
Calentamiento de varillas SiC |