Learn More
Fisherbrand™ Bolsas esterilizables en autoclave a altas temperaturas
Fabricados con polipropileno. Las bolsas de autoclave para alta temperatura Fisherbrand™ pueden soportar temperaturas de hasta 134 °C
Marca: Fisherbrand™
309.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.80000kg
Descripción
- Estructura de polipropileno
- 40 μm de grosor
- Con el símbolo de riesgo biológico impreso
- Se suministran en embalajes a granel de 500
- Aptas para temperaturas de hasta 134 °C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
40 μm | |
780 mm |
21 L | |
Sí | |
Polipropileno | |
134 °C | |
400 mm |