Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns
Reduzca la albúmina, las inmunoglobulinas y otras proteínas de alta abundancia del suero o plasma humano en preparación para el análisis de espectrometría de masas, o la electroforesis en gel 1D y 2D mediante columnas de centrifugación o resina HighSelect.
243.00€ - 3315.00€
Especificaciones
Línea de productos | High Select™ |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C. |
Etiqueta o tinte | Sin marcar |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Material de partida | Plasma, Suero |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15802684
|
Thermo Scientific™
A36365 |
Columnas de centrifugación mini para agotamiento de HSA/inmunoglobulina |
243.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15812684
|
Thermo Scientific™
A36366 |
Columnas de centrifugación mini para agotamiento de HSA/inmunoglobulina |
684.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15822684
|
Thermo Scientific™
A36367 |
Columnas de centrifugación midi para agotamiento de HSA/inmunoglobulina |
904.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15832684
|
Thermo Scientific™
A36368 |
Resina de agotamiento de HSA/inmunoglobulina |
2790.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15862684
|
Thermo Scientific™
A36371 |
Columnas de centrifugación midi para agotamiento de proteínas abundantes Top14 |
1158.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15870863
|
Thermo Scientific™
A36372 |
Resina de agotamiento de proteínas abundantes Top14 |
3315.00€
50 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15842684
|
Thermo Scientific™
A36369 |
Columnas de centrifugación mini para agotamiento de proteínas abundantes Top14 |
307.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15852684
|
Thermo Scientific™
A36370 |
Columnas de centrifugación mini para agotamiento de proteínas abundantes Top14 |
932.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los análisis de fluidos humanos suelen complicarse con frecuencia debido a la presencia de altas concentraciones de proteínas de suero, incluida albúmina e IgG, que pueden alcanzar más del 70 % de las proteínas del suero. La eliminación de albúmina, inmunoglobulinas y otras proteínas abundantes es esencial para el estudio de proteínas de baja abundancia. Las columnas de centrifugación y resinas de agotamiento de proteínas abundantes de HSA/immunoglobulina Thermo Scientific High-Select y Top 14 permiten el agotamiento de las proteínas más abundantes en suero y plasma humano para mejorar la detección de proteínas de baja abundancia mediante análisis de espectrometría de masas o electroforesis en gel 1D o 2D.
• Flexible: resina proporcionada en formatos de columna mini y midi, así como a granel para opciones de llenado personalizadas• Optimizado: elimina el > 95 % de IgG y el > 95 % de albúmina (HSA/inmunoglobulina); elimina el > 95 % de IgG y el > 95 % de albúmina, además de otras 12 proteínas abundantes (Top 14)
• Rápido: procesa muestras en ∼ 10 minutes
• Rentable: las columnas de centrifugación rentables tienen un precio de un solo uso
• Menor arrastre: el uso único evita el arrastre de proteínas y la variabilidad experimental
La resina de agotamiento de HSA/inmunoglobulina High-Select utiliza anticuerpos antiHSA y antiinmunoglobulina inmovilizados altamente específicos (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE) para eliminar la seroalbúmina humana (HSA) y todas las subclases principales de inmunoglobulinas de suero y plasma. La resina de agotamiento de proteínas de alta abundancia High Select Top14 utiliza anticuerpos inmovilizados altamente específicos para eliminar la seroalbúmina humana (HSA), albúmina, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, cadenas ligeras kappa y lambda, alfa-1-acidoglicoproteína, alfa-1-antitripsina, alfa-2-macroglobulina, apolipoproteína A1, fibrinógeno, haplobtogina y transferrina del suero, plasma o líquidos cefalorraquídeos Las resinas se suministran en un formato de columna de centrifugación económico y práctico diseñado específicamente para el procesamiento en un solo paso y un solo uso o a granel para el llenado personalizado.
Especificaciones
High Select™ | |
Sin marcar | |
Plasma, Suero | |
Agotamiento de proteínas |
Almacenar a 2–8 °C. | |
Hielo húmedo | |
proteína |