Learn More
Fisherbrand™ Pinzas/fórceps de alta precisión de 45° con puntas curvas muy finas
Permiten la máxima visibilidad en aplicaciones ampliadas. Las pinzas/fórceps de punta muy fina curvada 45° de Fisherbrand están hechas de acero inoxidable antimagnético.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Permiten la máxima visibilidad en aplicaciones ampliadas. Las pinzas/fórceps de punta muy fina curvada 45° de Fisherbrand están hechas de acero inoxidable antimagnético.
- Punta muy fina curvada de 45°
- Fabricadas en acero inoxidable antimagnético
Especificaciones
Muy finas | |
4,5 pulg | |
11,5 cm | |
0,06 in | |
Alto | |
10 mm | |
Curvados |
Curvados | |
Acero inoxidable | |
Pinzas/fórceps | |
1,5 mm | |
0,393 in | |
Unidad |