Learn More
Cole-Parmer™ Cabina para visualización ultravioleta de alto rendimiento
Utilice esta cabina de visualización para la visualización óptima de muestras con iluminación UV uniforme. Las cabinas para visualización ultravioleta de alto rendimiento Cole-Parmer™ incluyen tubos de UV de 15 vatios de alta intensidad. Los interruptores de control para seleccionar UV o luz blanca se han situado en la parte superior de la cabina para mejorar la comodidad.
Brand: Cole-Parmer™ 97621-25
Additional Details : Peso : 10.69200kg
Description
- Intensidad: 2000 µW/cm2
- El visor de caucho suave proporciona un área de visualización cómoda con el espacio para gafas
- Bloquea la luz ambiental con una cortina de acceso ligera
- Proteja sus ojos con el filtro de control de contraste
- El panel inferior extraíble permite colocar la cabina sobre grandes muestras o un transiluminador
- La cortina de acceso ligera bloquea la luz ambiental
- El modelo cuenta con cuatro tubos UV de onda larga montados en un lado de la cabina
Specifications
Cabina de visualización UV | |
365 nm | |
4 x 15 W, 230 V, 50 Hz |
4 x 15 W | |
23,375 x 15,75 x 13 pulg |