Learn More
Bromuro de hexadeciltrimetilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hexadecyltrimethylammonium bromide |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Punto de fusión | 230.0°C |
Información de descomposición | >230°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | CH3(CH2)15N(CH3)3Br |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 04, IV, 819 |
Fieser | 15,77 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hexadecyltrimethylammonium bromide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.