missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de hexaaminorutenio(II), 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027265
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
15305-72-3
ClH12N6Ru
232.66
MFCD00011477
MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
15305-72-3
ClH12N6Ru
232.66
MFCD00011477
MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexaammineruthenium(II) chloride
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.16
Porcentaje de pureza 99.9%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'