Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas compactas Heratherm™
Ahorre espacio con la incubadora microbiológica compacta Thermo Scientific™ Heratherm™.
Marca:  Thermo Scientific™ 50125882
759.45 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.48000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10699640
  • 921.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ahorre espacio con la incubadora microbiológica compacta Thermo Scientific™ Heratherm™. Sus dimensiones reducidas la convierten en la solución ideal para un espacio de trabajo personalizado o para laboratorios muy ocupados con volúmenes reducidos de muestras. La unidad más compacta de la familia de incubadoras microbiológicas Heratherm tiene una capacidad de 18 l y opera a temperatura ambiente o a temperaturas inferiores.
Características:
  • Espacio mínimo de sobremesa para zonas de laboratorios con poco espacio
  • Interfaz de uso fácil
  • Luz interior y puerta con ventana para facilitar la observación de las muestras
Seguridad de temperatura:
  • Temperatura ambiente o inferior 17°C a 40°C
  • Uniformidad de temperatura de ± 1,2 °C (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,2 °C (medida a 37 °C)
  • Alta exactitud de la temperatura
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Garantía: Garantía de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
0,65 pies cúb.
cCSAus, CE
18 l
2 suministrados/3 máx.
17°C a 50°C
±0,2 °C
29 x 18 x 31 cm
18,5 in
10,2 in
26 cm
16,3 in
41,5 cm
11,4 in
15,9 lb
100/240 V, 50/60 Hz
45 W
50/60 Hz
4,4 lb
Indicador LED
Convección mecánica
Norma EU, cable/enchufe para RU y Australia
Incubadora microbiológica
±1,2 °C
47 x 26 x 41,5 cm
47 cm
7,1 in
18 cm
12,2 in
31 cm
29 cm
7,2 kg
100/240 V
0,45 - 0,85 A
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.