Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Garantice una protección de muestras óptima con las estufas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™.
Marca: Thermo Scientific™ 51028147
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Descripción
Proteja muestras eficazmente con las estufas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que cuentan con un nivel adicional de seguridad para aquellas aplicaciones en las que la fiabilidad del proceso y la seguridad son de vital importancia. Una alarma de exceso de temperatura estándar y otra alarma adicional de temperatura insuficiente garantizan la estabilidad de las muestras. El bloqueo de la puerta evita la alteración o manipulación de las muestras, mientras que la alarma de la puerta advierte al usuario cuando la puerta se deja abierta por error. Hay disponible diversas opciones para el exterior en acero inoxidable para las aplicaciones farmacéuticas y clínicas más exigentes.
Las estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm se ofrecen con opción de convección por gravedad o mecánica. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas, a la vez que ofrecen una uniformidad de temperatura de ±2,5 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,3 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±1,5 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,2 °C a 150 °C.
- Amplio rango de temperatura de hasta 330 °C
- Sensor de muestras opcional que proporciona la temperatura exacta de la muestra en pantalla
- La función de secado automático desactiva la estufa cuando las muestras están secas, con lo que se ahorra energía (Nota: el uso de esta función requiere un sensor de temperatura de muestras opcional)
- Modelos de convección mecánica: velocidad del ventilador ajustable para mayor flexibilidad de aplicación
- Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
- El interior de acero inoxidable es fácil de limpiar y resistente a la corrosión (calidad de acero AISI 304)
- Controlador programable de rampas y estabilizaciones de la temperatura
- Se pueden guardar hasta 10 programas, cada uno con 10 pasos específicos
- Es posible incorporar el control electrónico de la velocidad del ventilador y la posición del regulador
- Los programas pueden repetirse automáticamente
- El orificio de acceso permite la introducción de sensores para la monitorización independiente de datos
- Una sencilla rutina de calibración garantiza la exactitud de la temperatura a lo largo del tiempo
- La función de intensificación permite el calentamiento rápido: no es necesario mantener funcionando la estufa las 24 horas del día y los 7 días de la semana
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío | |
De 50 °C a 330 °C | |
Acero revestido | |
Específico del país | |
Semanal/tiempo real/hora | |
29,1 x 25,2 x 36,2 pulg (73,8 x 64x 92 cm) | |
73,8 cm | |
17,2 in | |
43,8 cm | |
26,8 in | |
68 cm | |
56,4 cm | |
230 V | |
13,5 A |
168 l | |
Convección por gravedad | |
Se suministran 2, máximo de 19 | |
±0,3 °C | |
22,2 x 17,2 x 26,8 pulg (56,4 x 43,8 x 68 cm) | |
29,1 in | |
25,2 in | |
64 cm | |
36,2 in | |
92 cm | |
22,2 in | |
230 V 50/60 Hz | |
3100 W | |
50/60 Hz |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.