Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, puertas con cierre y alarmas.
3220.00€ - 10600.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 105 °C |
Tipo | Incubadora microbiológica |
Temporizador | semanal / tiempo real / hora |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10899990
|
Thermo Scientific™
51028542 |
104 l | Acero inoxidable | 230 V |
4470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10600231
|
Thermo Scientific™
51028137 |
104 l | Acero revestido | 230 V |
4140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10800001
|
Thermo Scientific™
51028543 |
178 l | Acero inoxidable | 230 V |
6150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10440220
|
Thermo Scientific™
51028138 |
178 l | Acero revestido | 230 V |
5811.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12645306
|
Thermo Scientific™
51029325 |
381 l | Acero revestido | 230 V |
7442.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10261740
|
Thermo Scientific™
51028541 |
66 l | Acero inoxidable | 230 V |
3500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11646420
|
Thermo Scientific™
51028136 |
66 l | Acero revestido | 230 V |
3220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12675306
|
Thermo Scientific™
51029338 |
702 l | Acero inoxidable | 230 V |
10600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12665306
|
Thermo Scientific™
51029337 |
702 l | Acero revestido | 230 V |
9310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12655306
|
Thermo Scientific™
51029326 |
381 l | Acero inoxidable | 230 V |
8310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, una puerta de incubadora con cierre y alarma de acceso restringido y alarmas automáticas por exceso o defecto de temperatura. Hay disponibles modelos con exterior de acero inoxidable, que cuentan con una superficie resistente a la corrosión, sólida y fácil de limpiar que satisface las exigentes necesidades de los laboratorios farmacéuticos y clínicos.
Características:- La convección doble ofrece versatilidad para distintas aplicaciones (salvo en las unidades de gran capacidad); velocidad del ventilador ajustable del 0 al 100 %
- Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
- Interior de acero inoxidable fácil de limpiar (AISI 304)
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Sensor de muestras opcional que proporciona la temperatura exacta de la muestra en pantalla
- Puerta con cierre y con alarma de acceso restringido (salvo en las unidades de gran capacidad)
- Tamaño excepcionalmente pequeño
- Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente a 105 °C, adecuado incluso para operaciones de secado
- Uniformidad de la temperatura de ± 0,6 °C (ventilador apagado) y entre ± 0,2 °C y 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
- Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)†
- Alarma automática de exceso o defecto de temperatura
- Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
Ciclo de descontaminación a 140 °C
- A 140 °C, los microorganismos contaminantes se reducen al mínimo, comparable con una esterilización en un ciclo de seis horas
- Los elementos interiores no requieren esterilización en autoclave por separado
- Certificada por un instituto microbiológico acreditado
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Nota:
†El valor presupone que el ventilador está apagado. Con el ventilador a velocidad máxima, la uniformidad es de ± 0,2 °C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ± 0,3 °C (51028070/51028535, 51028137/51028542) y ± 0,4 °C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
Especificaciones
Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío | |
Ambiente +5 °C a 105 °C | |
Incubadora microbiológica | |
semanal / tiempo real / hora |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.