Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Options and Accessories
Worksurfaces, exhaust transitions and baskets
Marca: Thermo Scientific™ 50076398
319.47 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
Superficies de trabajo, transiciones de escape y cestas
Specifica
Módulo de superficie de trabajo plana de 900 mm de ancho (316SS) | |
Módulo de superficie de trabajo plana | |
900 mm |