Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de bioseguridad Herasafe™ 2025 Class II
Las cabinas de seguridad biológica Thermo Scientific ™ Herasafe 2025 cuentan con tecnologías avanzadas para máxima seguridad y protección. Protección de muestras en laboratorios de investigación, laboratorios de control de calidad farmacéutica, farmacias y clínicas.
13491.00€ - 18168.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 12469 certificado por TÜV |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable (304) |
Tipo de producto | Cabina de bioseguridad de Clase II |
Nivel de ruido | 57 dBA |
Salidas | 2 salidas interiores |
Código de producto | Marca | Descripción | Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) | Consumo energético (modo de flujo reducido) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) | Consumo energético (modo de flujo reducido) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17198065
|
Thermo Scientific™
51033311 |
Herasafe 2025, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. | 133 W/h (en funcionamiento normal) | 55 W/h (modo de espera) |
13491.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17118075
|
Thermo Scientific™
51033313 |
Herasafe 2025, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. | 217 W/h (en funcionamiento normal) | 80 W/h (modo de espera) |
17641.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17128075
|
Thermo Scientific™
51033314 |
Herasafe 2025, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. | 251 W/h (en funcionamiento normal) | 80 W/h (modo de espera) |
18168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Las cabinas de seguridad biológica Herasafe 2025 Clase II brindan un rendimiento fiable con una grande precisión para una amplia gama de aplicaciones que requieren una seguridad garantizada para el producto, el personal y el medio ambiente. Una construcción robusta con un excelente diseño ergonómico se combinan con características de seguridad autónomas y una interfaz fácil de entender que siempre da una indicación clara del estado.
- La tecnología SmartFlow Plus equilibra automáticamente el rendimiento de los motores CC duales para mantener las tasas de flujo de aire adecuadas y, al mismo tiempo, compensa la colmatación de los filtros HEPA.
- El exclusivo sistema DAVe Plus (verificación digital del flujo de aire) valida la protección al monitorear las velocidades del flujo de aire con sensores de presión independientes que detectan y alertan sobre cualquier cambio en las cámaras de escape y flujo descendente.
- Pantalla táctil fácil de usar y fácilmente comprensible.
- Smart Clean Plus proporciona un diseño de ventana con bisagras frontales que se abre completamente que permite una fácil limpieza y desinfección con acceso completo al espacio interior de la cabina; la apertura completa también permite el acceso al interior de la cabina de seguridad biológica para una limpieza completa y un alcance visible a todas las superficies del interior, incluida la pared trasera.
- Altura de apertura de hoja motorizada de 200 mm para una usabilidad y eficiencia optimizadas y con respaldo de batería de serie para permitir el cierre en caso de corte de energía.
- Las paredes / ventanas laterales de vidrio brindan un espacio de trabajo con bastante luminusidad.
- La visibilidad dentro de la cabina se mejora con el uso de iluminación LED brillante y de bajo consumo, lo que reduce el potencial de fatiga que a menudo se experimenta con el uso de iluminación fluorescente estándar.
- Espacio de trabajo interior de acero inoxidable 304 anticorrosivo más grande; el acabado cepillado y lijado proporciona la máxima resistencia al rayado y tiene propiedades no reflectantes.
- 2 receptáculos / tomas de corriente instaladas en la pared trasera de serie, controlables desde el panel frontal.
- Apoyabrazos de acero inoxidable suministrados de serie (apoyabrazos ergonómicos de inserción de gel opcionales disponibles).
- Encimeras personalizables
- EN12469 certificado por TÜV
- Hecho en Alemania
- 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
EN 12469 certificado por TÜV | |
Cabina de bioseguridad de Clase II | |
2 salidas interiores | |
Pantalla de 7 segmentos con botón maestro de un toque | |
H14 HEPA | |
Energéticamente eficiente | |
2 a cada lado | |
2 años | |
50/60 Hz | |
30,7 in | |
780 mm | |
800 mm | |
230 V |
Acero inoxidable (304) | |
57 dBA | |
200 mm | |
1,0000 | |
Uso general en laboratorios | |
LED | |
8 in | |
800 x 1000 x 1536 mm | |
60,5 in | |
1536 mm | |
31,5 pulg | |
465 mm |