Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de bioseguridad Herasafe™ 2025 Class II, luz UV de haces cruzados
Las cabinas de seguridad biológica Thermo Scientific ™ Herasafe 2025 cuentan con tecnologías avanzadas para máxima seguridad y protección. Protección de muestras en laboratorios de investigación, laboratorios de control de calidad farmacéutica, farmacias y clínicas.
Marca:  Thermo Scientific™ 51033318
15025.25 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 280.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17168075
  • 19688.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Las cabinas de seguridad biológica Herasafe 2025 Clase II ofrecen un rendimiento fiable con una precisión superior para una amplia gama de aplicaciones que requieren una seguridad garantizada para el producto, el personal y el medio ambiente. Una construcción sólida y un diseño ergonómico excelente se combinan con características de seguridad autónomas y una interfaz sencilla de comprender que siempre proporciona una indicación de estado clara.
  • Sistema de desinfección UV de haz transversal programable integrado; las luces UV están instaladas en ambas paredes laterales para iluminar toda la superficie de trabajo sin dejar sombras. Esto asegura una desinfección minuciosa de toda la cámara para conseguir la máxima protección de las muestras
  • La tecnología SmartFlow Plus equilibra automáticamente el rendimiento de los motores de ventilador de CC dobles para mantener los caudales de aire adecuados, compensando al mismo tiempo el estado de carga de los filtros HEPA de protección.
  • El exclusivo sistema Dave Plus (Digital Airflow Verification) valida la protección mediante la supervisión de las velocidades del flujo de aire con sensores de presión independientes que detectan y alertan de cualquier cambio en las cámaras impelentes de escape y flujo descendente.
  • Pantalla gráfica fácil de usar y comprender.
  • Smart Clean Plus proporciona un diseño de ventana con bisagras delanteras completamente abierto que permite una fácil limpieza y desinfección con acceso completo al espacio interior de la cabina; la apertura completa también permite el acceso a la cabina de seguridad biológica para una limpieza completa y un acceso visible a todas las superficies de la cabina, incluida la pared trasera.
  • Altura de la abertura de guillotina motorizada de 200 mm para optimizar la facilidad de uso y la eficacia y con batería de reserva de serie para permitir el cierre en caso de fallo de alimentación.
  • Las paredes/ventanas laterales de vidrio proporcionan un espacio de trabajo luminoso.
  • La visibilidad dentro del armario se mejora con el uso de una iluminación LED brillante y de bajo consumo energético, lo que reduce el potencial de fatiga que a menudo se experimenta con el uso de la iluminación fluorescente estándar.
  • Espacio de trabajo de acero inoxidable no corrosivo 304 interior más grande; el acabado pulido y lijado proporciona la máxima resistencia a los arañazos y tiene propiedades no reflectantes.
  • 2 receptáculos/tomas de corriente instaladas en la pared posterior de serie, controlables desde el panel delantero.
  • Reposabrazos de acero inoxidable suministrados de serie (reposabrazos ergonómicos con inserto de gel opcional disponibles).
  • Encimeras personalizables
  • EN12469 certificado por TÜV
  • Fabricado en Alemania
  • 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
Herasafe 2025, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado.
Acero inoxidable (304)
Cabina de bioseguridad de Clase II
2 salidas interiores
74,8 in
Pantalla de 7 segmentos con botón maestro de un toque
H14 HEPA
Energéticamente eficiente
80 W/h (modo de espera)
2 a cada lado
2 años
70,9 in
60,5 in
1536 mm
31,5 pulg
465 mm
280 kg
230 V
EN 12469 certificado por TÜV
1800 mm
57 dBA
200 mm
580 m3/h
1,0000
Uso general en laboratorios
1900 mm
LED
8 in
800 x 1000 x 1536 mm
50/60 Hz
30,7 in
780 mm
800 mm
617 lb
315 kg
251 W/h (en funcionamiento normal)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico