Learn More
HEPES, CellPURE™, Fisher BioReagents
Catalog Number 10394870
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Poly Bottle
Absorbancia 0.05 AU max. at 260nm, 0.05 AU max. at 280nm, 0.05 AU max. at 290nm
Nombre del producto químico o material HEPES
Nombre de nota Cell culture tested
CAS 7365-45-9
Punto de fusión 234°C
Color White
Información de descomposición 238°C
pH 5.0 to 6.5
Forma física Powder or Solid
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Número MDL MFCD00006158
Envase Poly Bottle
Sinónimo 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-Na2-(2-ethanesulfonic acid)
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Peso molecular (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado CellPURE™