Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con HEPES, pH 7,0 (5X)
Catalog Number p-7041931
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7365-45-9
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00006158
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
23831
CHEBI:42334
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
HEPES is widely used in cell culture. HEPES is used to neutralize the complex proteins in growth medium that may inactivate trypsin during trypsinization. N-2-hydroxyethylpiperazine-N-2?-ethanesulfonic acid (Hepes) has been tested as an alternative to tris-(hydroxymethyl)aminoethane (Tris) for hydrogen-ion buffering of algal cultures. Separation of human platelets from plasma proteins including factor VIII VWF by a combined albumin gradient-gel filtration method by using HEPES buffer. May be used in isoelectric focusing applications and as a buffer in the quantitative and selective measurement of antigen-antibody reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
HEPES se utiliza ampliamente en cultivos celulares. Se utiliza HEPES para neutralizar las proteínas complejas en el medio de crecimiento que pueden inactivar la tripsina durante la tripsinización. Se ha probado el ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N-2′-etanosulfónico (Hepes) como alternativa al tris-(hidroximetil)aminoetano (Tris) para el tampón de iones de hidrógeno de cultivos de algas. Separación de las plaquetas humanas de las proteínas plasmáticas, incluido el factor VIII vWF, mediante un método combinado de filtración en gel de gradiente de albúmina mediante el uso del tampón HEPES. Se puede utilizar en aplicaciones de isoelectroenfoque y como tampón en la medición cuantitativa y selectiva de las reacciones del antígeno-anticuerpo.
Solubilidad
Soluble en H2o: 1 M a 20 °C, transparente, incoloro
Notas
Contiene 125mM de HEPES y 750mM de cloruro sódico, con un pH 7.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material HEPES-buffered saline
Concentración 5X
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble in H2O: 1 M at 20°C,clear,colorless