Learn More
Eppendorf™ Cámaras Helix
Tasas de transformación extremadamente altas gracias a la electrónica y los tampones innovadores
Marca:  Eppendorf™ 4308017007
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Código de producto. 12836532
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Tasas de transformación extremadamente altas gracias a la electrónica y los tampones innovadores
  • Cámara de cubetas integrada
  • Facilidad de uso:
  • Diseño compacto
  • Electroporador universal para eucariotas, levaduras y bacterias
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de cámaras Helix Fusion
Cámaras Helix Fusion
10