Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate Control HL G3, enchufe europeo
Hei-VAP Ultimate Control HL G3 incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Ultimate.
Marca:  Heidolph™ Instruments 575-02300-00
Detalles adicionales : Peso : 19.42000kg
Código de producto. 17343350
  • 5950.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Ultimate, así como una descripción general de todos los parámetros y el proceso en curso.
  • Pantalla táctil de 7 pulgadas para controlar todo el sistema, incluido el vacío y la temperatura de refrigeración
  • Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio G3 vertical
  • Para una monitorización precisa, el pictograma de la pantalla también simboliza las funciones activas
  • Mandos separados para un acceso rápido: el derecho ajusta el control de vacío directo, el izquierdo regula para la rotación
  • Ajuste de valores mediante la pantalla táctil o los mandos de acceso rápido independientes
  • Acceso directo a dos favoritos en la pantalla de inicio
  • Biblioteca de disolventes ampliable. También puede transferir sus propios favoritos a otros dispositivos mediante un dispositivo USB
  • Definir y guardar procesos de evaporación propios (rampas)
  • Se evapora automáticamente con el programa Dynamic AUTOaccurate (DAA). Cómodo y personalizable: desde la eliminación de espuma hasta la evaporación altamente eficaz
  • Interfaces USB y Micro SD y LAN/RS 232 (apta para Lab 4.0)
Especificaciones
Especificaciones
5 l
Rotavapor con elevador motorizado
Enchufe europeo