Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Expert Control HL G1B, enchufe europeo
Hei-VAP Expert Control HL G1B incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Expert.
Marca:  Heidolph™ Instruments 573-02110-00
Detalles adicionales : Peso : 18.82000kg
Código de producto. 17333310
  • 5900.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
Incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Expert, así como una descripción general de todos los parámetros y el proceso en curso.
  • Pantalla táctil de 5 pulgadas para controlar todo el sistema, incluido el vacío y la temperatura de refrigeración
  • Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio G1 diagonal con revestimiento de plástico transparente
  • Para una monitorización precisa, el pictograma de la pantalla también simboliza las funciones activas
  • Mandos separados para un acceso rápido: el derecho ajusta el control de vacío directo, el izquierdo regula para la rotación
  • Ajuste de valores mediante la pantalla táctil o los mandos de acceso rápido independientes
  • Acceso directo a dos favoritos en la pantalla de inicio
  • Biblioteca de disolventes ampliable. También puede transferir sus propios favoritos a otros dispositivos mediante un dispositivo USB
  • Definir y guardar procesos de evaporación propios (rampas)
  • Se evapora automáticamente con el programa Dynamic AUTOaccurate (DAA). Cómodo y personalizable: desde la eliminación de espuma hasta la evaporación altamente eficaz
  • Con interfaz USB y Micro SD para facilitar la instalación de actualizaciones de software y la transferencia de favoritos individuales de un dispositivo a otro
Specifications
Specifications
5 l
Rotavapor con elevador manual
Enchufe europeo
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers