Learn More
Cole-Parmer™ Lámina de aluminio de alta resistencia
This Heavy-Duty Aluminum Foil is an all-purpose foil used for freezer storage, wrapping, sealing, autoclaving, lining, and weighing or transferring samples.
Marca:  Cole-Parmer™ 06275-05
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11720109
  • 338.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged in a dispenser box with serrated cutting strip.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenamiento en congelador, envoltura, sellado, esterilización en autoclave, revestimiento y pesaje o transferencia de muestras
Lámina de aluminio de alta resistencia
45,7cm
Aluminio
152.4 m
18 in.
500 ft.