Learn More
JP Selecta™ Heating Tape
118.72€ - 156.88€
Especificaciones
Anchura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Cinta de calefacción
Temperatura (métrico) 210 °C
Para utilizar con (aplicación) Para calentar pequeños elementos, como conductos de calefacción o destilación, válvulas y tuberías
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12032105
Ver documentos Detalles de la promoción
JP Selecta™
3003178
0,8 mm
118.72€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12062115
Ver documentos Detalles de la promoción
JP Selecta™
3031715
1,5 mm
156.88€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
25 mm
Cinta de calefacción
210 °C
Para calentar pequeños elementos, como conductos de calefacción o destilación, válvulas y tuberías