Learn More
Fisherbrand™ Agitadores de tamaño reducido con calefacción/refrigeración
Ideal para análisis que requieren una temperatura estable y controlada.
Marca: Fisherbrand™
2124.30 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 21.15000kg
Descripción
- Control por microprocesador: el control por microprocesador de velocidad variable proporciona una agitación uniforme. El microprocesador mostrará el último valor prefijado y se reiniciará si se interrumpe el suministro eléctrico.
- Controlador de temperatura por PID: mantiene un control preciso de la temperatura de 10 °C por debajo de la temperatura ambiente a 65 °C. Los controles son fáciles de usar y permiten a los usuarios ajustar la temperatura con incrementos de 1 °C.
- Unidad triple excéntrica: los rodamientos de bolas con lubricación permanente y el motor de CC sin escobillas ni mantenimiento proporcionan un servicio fiable y un funcionamiento continuo.
- Pantalla LED: los controles del panel táctil con pantallas LED independientes y fáciles de leer para la temperatura, la velocidad y el tiempo permiten al operador ver todos los ajustes a la vez. Ofrece resultados precisos y repetibles cada vez, y es visible de una mesa de laboratorio a otra. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Modo de calibración de temperatura: permite al usuario calibrar la unidad a un dispositivo de temperatura externo.
- Aplicaciones: cultivos celulares y bacterianos, hibridaciones y reacciones enzimáticas
Especificaciones
0,12 in (3 mm) | |
De 150 a 1200 rpm (microplaca), de 100 a 600 rpm (bloque modular) | |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | |
16,3 x 11,5 x 12 in (415 x 293 x 308 mm) | |
LED | |
De 1 s a 9999 min |
± 2 % de la velocidad programada hasta 999 rpm ± 5 % 1000 a 1200 rpm | |
230 V,1 A, 450 W | |
7 x 5,5 in (180 x 140 mm) | |
Acústicas y visuales | |
Máximo del 80 % |