Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello para encapsular
Disponible en fondo plano o redondo.
Marca: Fisherbrand™
33.23 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.02420kg
Descripción
- Cuello para encapsular
- Disponibles en vidrio transparente o ámbar
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio | |
Headspace | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
10 ml | |
46 mm | |
ND20 |
22,5 mm | |
12,3 mL | |
Para capsular | |
<800 μl | |
Fondo redondo | |
100 | |
No |