Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace, cuello para encapsular biselado, de vidrio transparente
Fondo plano o redondeado.
42.90€ - 45.90€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Headspace |
Estilo de cuello | Encapsulado biselado |
Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Estilo de la base | Marking Spot | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10080822
|
Fisherbrand™
|
22 mL | Fondo redondo |
45.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10152512
|
Fisherbrand™
|
< 22,4/ml | Fondo redondo | Sí |
44.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10663303
|
Fisherbrand™
|
9,4 mL | Fondo redondo | No |
42.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15552340
|
Fisherbrand™
|
< 21,2/ml | Fondo plano | No |
45.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Transparente
- Vidrio
Especificaciones
Transparente | |
Headspace | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
ND20 |
Vidrio | |
Encapsulado biselado | |
100 |