Learn More
Buerkle™ Frascos para reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE
6.07 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
6.20 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
7.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
6.20 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
7.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Descripción
- HDPE, transparente
- Tapón de rosca a prueba de manipulación de PP azul
- Certificado UN para productos a granel
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Altura (métrico) | 260mm |
Capacidad (métrico) | 2500 mL |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 69 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 122 mm |
Anchura (métrico) | 122 mm |
Tamaño de rosca (métrico) | 80 mm |