Learn More
Cole-Parmer™ HDPE Tubing
Marca: Cole-Parmer™ 95501-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
30,48 m | |
Uso industrial y de laboratorio de uso general | |
1 unidad | |
Translúcido | |
de 66 °C |
4,3 mm | |
6,4 mm | |
1 mm | |
-75 °C | |
Estéril | |
260 psi |