Learn More
Masterflex™ HDPE T-Connector Barbed Fittings
Barbed T connectors are simple and economical fittings designed for quick and easy assembly of fluid paths in the laboratory.
Marca:  Masterflex™ 30623-71
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11765569
  • 25.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Uso con aplicaciones de baja presión, generalmente menos de 2 bar
  • Fabricados con HDPE de calidad
  • Esterilización por óxido de etileno (ETO) solamente
  • Gama completa de tamaños estándar disponibles
  • Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Racor dentado
DI de tubos de 1/4 pulg.
Óxido de etileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
10/pack
Forma de T