Learn More
Masterflex™ HDPE T-Connector Barbed Fittings
Barbed T connectors are simple and economical fittings designed for quick and easy assembly of fluid paths in the laboratory.
Marca: Masterflex™ 30623-67
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Uso con aplicaciones de baja presión, generalmente menos de 2 bar
- Fabricados con HDPE de calidad
- Esterilización por óxido de etileno (ETO) solamente
- Gama completa de tamaños estándar disponibles
- Suministrado en paquetes de 10
Especificaciones
Racor dentado | |
DI de tubos de 3/16 pulg. | |
Óxido de etileno |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
10/pack | |
Forma de T |