Learn More
Huenersdorf™ Cuchara de HDPE
Use the Huenersdorf™ HDPE Scoop in the commercial sector, household and hobby.
41.23€ - 102.93€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Natural |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11712015
|
Huenersdorf™
920600 |
250 mL |
102.93€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11722015
|
Huenersdorf™
920703 |
500 mL |
61.59€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11732015
|
Huenersdorf™
920800 |
725 mL |
53.21€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11742015
|
Huenersdorf™
920903 |
1500 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Natural
- Calidad pesada
- Material de HDPE resistente.
- Natural
- Heavy quality
- Sturdy HDPE material
Especificaciones
Pala | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Natural |