Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Bidón, HDPE
Click to view available options
Tamaño del tapón:
DIN 61
Capacidad (métrico):
25 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
290 x 264 x 445 mm
Descripción
- Bidones de HDPE
- Estabilidad durante el transporte
- Apilable
- Almacenamiento seguro
- Aprobación UN
- Aprobado su uso con alimentos
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 6,6 gal |
Tipo de producto | Bidón |
Certificaciones/conformidad | 3H1/Y1.9 |
Color del tapón | Gris |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tamaño del tapón | DIN 61 |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 49,0 ± 0,3 mm |
Capacidad (métrico) | 25 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 264 x 445 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |