Learn More
Kautex™ Bidón, plástico
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 L
Peso (métrico):
0.140 kg
Descripción
- La gama completa de accesorios de tapones facilita el uso multiusos
- Disponibles en color natural o azul
- Aprobación UN para: Bidones de 2,5 a 5 l y bidones de 10 a 30 l
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 0,79 gal |
Tipo de producto | Bidón |
Tipo de tapón | Screw Cap |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.4 in. |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 34,5 mm |
Capacidad (métrico) | 3 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 153 x 115 x 240mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Natural |
Peso (métrico) | 0.140 kg |