Learn More
Sampling Systems™ Muestreador de Polvo Desechable de HDPE SteriWare™
Puede usarse directamente desde la bolsa. El Muestreador de Polvo Desechable SeriWare™ es ideal para tomar muestras de gran volumen de polvos o gránulos.
Marca: Sampling Systems™ 8240H-1000S
Detalles adicionales : Peso : 2.16000kg
Descripción
Características principales:
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas peligrosas
Funcionamiento:
- Introduzca el tomamuestras en el producto. Asegurándose de que el tomamuestras está en la posición cerrada.
- Gire el asa para abrir la ranura.
- Después de dejar el tomamuestras durante varios segundos para permitir la entrada de polvo, gire el mango para cerrar el tomamuestras.
- Retire el tomamuestras del producto.
- Deposita la muestra en un recipiente adecuado.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- No hay limpieza - a diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar™ un producto SteriWare de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Muestreador de polvo | |
100 mL | |
Estéril | |
Para tomar una muestra de gran volumen de un solo conocido punto |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Cumple con la normativa de la FDA CFR 177.1520, normativa de la UE 10/2011, normativas de la UE 10/2011 | |
987 mm |