Learn More
Fisherbrand™ HDPE Disposable Oversleeve
Click to view available options
Non-sterile
Descripción
- HDPE fabric
- Thickness: 18 μm
- Weight: 3 g/pcs
- Blue
- PPE Category I
- Non-sterile
- Elastic wrist and elbow
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Estructura | Elasticated Wrist and Elbow |
Tipo de producto | Oversleeve |
Material | Polyethylene |
Color | Blue |
Esterilidad | Non-sterile |
Desechables | Single-use |
Tipo de tapón | Elastic Ends |
Tipo de costura | Seamless |
Estilo de manguito | Elasticated |