Learn More
Molecular Probes™ Kit HCS LIVE/DEAD™ Green
Kit HCS LIVE/DEAD™ Green
Marca: Molecular Probes™ H10290
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
El kit HCS LIVE⁄DEAD™ Green mide la citotoxicidad mediante un análisis de alto contenido con la tinción de viabilidad Image-iT™ DEAD Green™, un compuesto no fluorescente e impenetrable en las células que muestra una marcada mejora de la fluorescencia cuando se une al ADN. Los fármacos y los compuestos de prueba que causan graves daños en la célula, como la permeabilidad de la membrana plasmática, permiten la entrada de la tinción de viabilidad Image-iT™ DEAD Green™. Este ensayo de fluorescencia de dos colores también emplea el uso de una herramienta de segmentación nuclear que penetra en las células y que tiñe tanto las células vivas como las muertas, reflejando el número total de células en la muestra. Para la tinción celular total, el kit incluye Hoechst 33342 fluorescente azul y un reactivo HCS NuclearMask™ Deep Red fluorescente en el infrarrojo cercano. Cualquiera de estas herramientas de segmentación se puede utilizar con la tinción de viabilidad Image-iT™ DEAD Green™ para una excelente discriminación de células vivas y muertas que sobrevive a la fijación y permeabilización para su combinación con parámetros adicionales de citotoxicidad u otros biomarcadores. El kit contiene suficiente reactivo para procesar 2 placas de 96 pocillos.Especificaciones
Azul, rojo lejano, verde | |
Kit HCS LIVE/DEAD™ Green, azul/rojo lejano/verde, formato de placa de 96 pocillos, método de detección fluorescente, excitación/emisión a 350/461, 488/515, 638/686 nm, utilizado para viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares | |
Análisis celular, Adquisición de imágenes de células, Detección de alto contenido (HCS), Viabilidad celular, Proliferación y función, Viabilidad celular y citotoxicidad | |
Tinción HCS NuclearMask™ Deep Red, Hoechst 33342, tinción de viabilidad Image-iT™ DEAD Green, colorantes clásicos, otras marcajes o colorantes | |
Placa de 96 pocillos | |
1 kit |
≤– 20 °C | |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido | |
350, 488, 638 nm | |
Hoechst 33342 fluorescente azul y un reactivo HCS NuclearMask™ Deep Red fluorescente en el infrarrojo cercano |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.