Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz proteómica del virus de la hepatitis B (HBV)
Micromatriz proteómica del virus de la hepatitis B (HBV) con 4713 péptidos específicos de virus impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca:  PEPperCHIP™ SPC.048.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Código de producto. 16387778
  • 560.74€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Contenido de la micromatriz: Proteomas de todos los diferentes genotipos, y varios subtipos, del virus de la hepatitis B (HBV); ligados y alargados con ligadores GSGSGSG neutros en los extremos C y N, y convertidos en péptidos superpuestos. Se eliminaron los péptidos redundantes.
  • Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/12 aa
  • Número de péptidos: 4713 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores
Vidrio microscópico
Código de barras individual para cada micromatriz
1 portaobjetos
1 mm
Transparente
75,4 x 25 mm
Micromatriz de péptidos de alta densidad
No estéril
1 copia de matriz por micromatriz
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos
ISO 9001:2015.