Learn More
Horst™ Cinta calefactora lisa modelo HBS
This versatile heating tape meets high requirements regarding heating power and operating temperature in a dry environment.
Marca:  Horst™ 20303
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10047111
  • 161.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Voltaje nominal: 230 V∼
  • Cable de conexión: 0,5 m
  • Grosor: 5,5 mm
  • Amplitud: 30 mm
  • Radio de curvatura mín.: 10 mm
  • Trenza protectora: Níquel
Especificaciones
Especificaciones
1,5 Lm
∼Tensión de 230 V
Cinta calefactora suave
1,5 Lm
HBS
Certificados
Ver productos accesorios