Learn More
Horst™ Cinta calefactora modelo HBQ muy flexible
308.46€ - 1701.30€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
---|---|
Modelo | HBQ |
Tipo de producto | Cinta calefactora muy flexible |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10332322
|
Horst™
20401 |
0,5 m |
308.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10087141
|
Horst™
20402 |
1 m |
795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10322462
|
Horst™
20403 |
1,5 m |
1010.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10486371
|
Horst™
20404 |
2 m |
1350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10148781
|
Horst™
20406 |
3 m |
1701.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
∼Tensión de 230 V | |
HBQ | |
Cinta calefactora muy flexible |