Learn More
3M™ Casco duro con cinta de plástico para el sudor, G2000CUV-VI
El casco duro 3M™ G2000CUV-VI cuenta con una entrada de ventilación en la parte superior y una banda de sujeción de plástico ventilada para proporcionar comodidad.
Marca: 3M™ 7000039611
Detalles adicionales : Peso : 0.40500kg
Descripción
- Casco duro blanco ligero con suspensión Pinklock
- El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV
- El borde extendido en la parte trasera del casco duro proporciona protección adicional para la zona de la nuca
- Superficie plana para imprimir un nombre de marca o logotipo
- Cinta para sudor fácil de sustituir para mayor comodidad e higiene
- Cinta para cabeza ventilada para una mayor comodidad
Especificaciones
EN397 | |
ABS estabilizado UV | |
340 g |
Blanco | |
De 54 a 62 cm | |
Sí |