Learn More
Hanna Instruments™ Pieza de repuestos y analizador de pH Checker™
Para su uso con prácticamente cualquier electrodo que comparta el mismo conector.
Marca: Hanna Instruments™ HI98103
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
- Intervalo de pH estable de 0 a 14
- Proporciona una alta precisión con una resolución de pH de 0,1
- 1,5V
- HR máx. 95 %
- Con LCD y calibración manual de dos puntos
- 3000 horas de duración de la batería
Especificaciones
pH | |
±0.2pH | |
pH de 0 a 14 |