Learn More
Sartorius™ Handle
265.00€ - 870.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10164171
|
Sartorius™
YAW53 |
Pesas de 50 kg |
870.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10367251
|
Sartorius™
YAW51 |
Pesas de 10 kg |
306.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10663922
|
Sartorius™
YAW52 |
Pesas de 20 kg |
388.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10543382
|
Sartorius™
YAW50 |
Pesas de 5 kg |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Asa | |
1 unidad |