Learn More
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac Handheld Aspirating System
A complete set of tools for aspiration—rapidly remove supernatant from a variety of cell culture or multi-well plates and dishes with the Argos Technologies HandE-Vac Handheld Aspirator.
317.00€ - 715.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Línea de productos | HandE-Vac |
Tipo | Aspirador portátil |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15944991
|
Cole-Parmer™ Essentials
EV514 |
EV514 | Aspirador portátil |
317.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15934991
|
Cole-Parmer™ Essentials
EV500 |
EV500 | Aspirador portátil |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Use with Pasteur pipettes, plastic aspiration pipettes or a variety of adapters for specific applicationsPressure-sensitive button on the top of the unit controls the specific amount of vacuum appliedOperates with standard in-house vacuum source or with the M-Vac or E-Vac aspiration systemsAutoclavableEspecificaciones
Esterilizable en autoclave | |
HandE-Vac | |
Aspirador portátil |