Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dispensador manual
Aumente la flexibilidad en los laboratorios con el kit de dispensador manual Thermo Scientific™, compatible con muchos sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Marca: Thermo Scientific™ 50138221
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Aumente la flexibilidad en los laboratorios con el kit de dispensador manual Thermo Scientific™, compatible con muchos sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™. Este kit incluye un dispensador con 3 metros de cable que se conecta al depósito del sistema de agua y un filtro final de 0,2 micras. Es compatible con los sistemas Barnstead LabTower™, Pacific™ and Smart2Pure™.
Opcional para los siguientes sistemas de purificación de agua Barnstead:- LabTower™ EDI
- LabTower™ RO
- LabTower™ TII
- Smart2Pure™
- Pacific™ TII + depósito (el depósito debe tener una bomba opcional)
- Pacific™ RO + depósito (el depósito debe tener una bomba opcional)
Especificaciones
Kit de dispensador manual | |
LabTower EDI, LabTower TII, Smart2Pure, Pacific TII + depósito (el depósito debe tener una bomba opcional), Pacific RO + depósito (el depósito debe tener una bomba opcional), LabTower RO | |
Kit de dispensador manual (incluye dispensador manual con 3 metros de cable y filtro final de 0,2 micrómetros) |