Learn More
Kinematica™ Martillo de molienda accesorio para el molino Polymix™ MFC 90 D
Consta de un rotor con tres martillos endurecidos y un estátor ranurado. Durante el proceso de molienda, la muestra rota alrededor de la cámara de molienda y se golpea hasta alcanzar el tamaño de partícula deseado. La muestra molida pasa a través del tamiz hasta el recipiente de recogida.
Marca: Kinematica™ 35031001
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Información de órdenes
Incluye
Especificaciones
Martillo accesorio de molienda | |
PX-MFC 90 D | |
Rotor con 3 cuchillas de corte, estátor con 3 barras de corte y la herramienta |