Learn More
Hamilton™ Syringe Guide for Microliter™ and Gaslight™ Syringes
Designed to work with 700/7000 series MICROLITER syringes and 1700 series GASTIGHT syringes
49.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10130221
|
Hamilton™
14806 |
Jeringas Microliter y Gastight, y jeringas de las series 700 y 1700 |
49.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10606473
|
Hamilton™
14906 |
Jeringas de microlitros y herméticas, serie 7000 y jeringas de 25 a 500 μl |
49.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Designed to work with 700/7000 series MICROLITER syringes and 1700 series GASTIGHT syringes
Syringe guides are designed to prevent plunger bending and the adjustable stop prevents plunger damage.
Especificaciones
Guía de jeringa |