Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC Columns: Stainless Steel
Polymeric column packing for separation of inorganic and organic anions from 10 to 500 ppm
Marca: Hamilton™ 79812
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
Fácil determinación de iones
- Las columnas PRP-X100 para cromatografía iónica son la forma más fácil de separar iones inorgánicos. Estas columnas se pueden utilizar con cualquier cromatógrafo iónico o HPLC para determinar de manera sencilla los aniones de casi cualquier tipo de matriz de muestra, incluidos el aire, el agua y el suelo.
- La cromatografía iónica reduce considerablemente el pretratamiento de las muestras y mejora la exactitud y la precisión de los resultados cuando se utiliza un producto químico húmedo o colorimétrico métodos
- Se utiliza para separar iones en concentraciones de 1 ppm a 1000 ppm sin necesidad de utilizar supresión ni técnicas de preconcentración complicadas
- El soporte polimérico altamente inerte resiste el ataque químico de disolventes orgánicos y tampones acuosos (orgánicos o acuosos del 0 al 100 %, a intervalos de pH de 1 a 13) y consigue alargar de forma eficaz la vida útil de la columna. Si el rendimiento de la columna se deteriora (por ensanchamiento de los picos o pérdida de simetría), el protocolo de regeneración suele devolver la cromatografía a su estado original.
- Separe fácilmente y a un pH alto (11,5) aniones complejos como el cianuro, el borato y el silicato. El empaquetamiento polimérico es estable a intervalos de pH de 1 a 13, por lo que se puede utilizar una sola columna para el análisis de aniones comunes y complejos.
- Para detectar la conductividad es necesario medir el aumento de la conductancia del los iones de la muestra de elución en relación con la conductividad de fondo
Especificaciones
4,1 mm | |
Análisis de fluoruro, carbonato, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, fosfato, sulfato y otros iones | |
5000 psi (345 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
L47 | |
PSDVB/trimetilamonio | |
Intercambio iónico | |
Columna para HPLC |
1 ml/min | |
150 mm | |
pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico | |
De 1 a 13 | |
De 5 °C a 60 °C | |
PRP-X100 | |
Intercambio iónico | |
Acero inoxidable |