Learn More
Hamilton™ Dispensador de repetición PB600-1
Dispensador de repetición para jeringas Hamilton Company
Marca:  Hamilton™ 83700
Detalles adicionales : Peso : 0.13410kg
Código de producto. 10707971
  • 307.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Diseñado para dispensar de manera uniforme una muestra hasta 50 veces con solo pulsar un botón
  • Los dispensadores funcionan con jeringas Microliter y Gastight de la empresa Hamilton en un volumen de 25 μl a 2,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador de repetición
Jeringas de microlitros y herméticas a gases (de 25 μl a 2,5 ml)
Certificados
Ver productos accesorios