Learn More
Hamilton™ Kits adaptadores de Neuros Technology para jeringas Neuros series 700/1700
Una primicia en la industria, la Neuros dispensa con precisión de 50 nl a 100 μl de líquido a través de una aguja ultrafina protegida por un manguito con diseño personalizado. La Neuros minimiza el daño en el lugar de la inyección al aumentar la rigidez de la aguja y dispensar un microvolumen de líquido en una ubicación exacta.
Marca: Hamilton™ 65460-01
Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg
Includes: El kit incluye adaptador, dos manguitos, 6 paquetes de agujas de calibre 33
Descripción
- La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
- El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
- La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
- La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
- Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Información de órdenes
Este kit de adaptador es solo para jeringas Hamilton serie 700 y 1700. Las jeringas Neuros serie 7000 Hamilton están equipadas con tecnología Neuros y no necesitan un kit adaptador.
Las agujas de repuesto están disponibles en seis paquetes (N.º de ref. Fisher: 14-815-905; n.º de ref. Vendor: 65461-01)
Especificaciones
33 G | |
1 adaptador de vidrio de borosilicato, 2 manguitos, 6 paquete de agujas de calibre 33 | |
Juego de adaptadores | |
Jeringas Neuros serie 700/1700 Microliter o Gastight |