Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático GC PAL de CTC y LEAP Technologies: Microliter
Diseñadas para su uso en sistemas de muestreador automático PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt ampliado y otros muestreadores automáticos
95.15€ - 223.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 0,26 in |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 6,6 mm |
Longitud de la aguja (imperial) | 2 pulg |
Tipo de producto | Jeringa Microliter |
Temperatura mín. (imperial) | 68 °F |
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Diámetro interior (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de conexión | Diámetro interior (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10515822
|
Hamilton™
203205 |
Fijo | 0,485 mm | 26s G |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10643683
|
Hamilton™
203185 |
Extraíble | 0,124 mm | 26s G |
223.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10162612
|
Hamilton™
203189 |
Fijo | 0,343 mm | 26s G |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10633683
|
Hamilton™
203072 |
Fijo | 0,485 mm | 26s G |
95.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11567684
|
Hamilton™
203363 |
Fijo | 0,485 mm | 23s G |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11522265
|
Hamilton™
203197 |
Cementada | 0,343 mm | 26s G |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10352932
|
Hamilton™
203198 |
Cementada | 0,485 mm | 23s G |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11557804
|
Hamilton™
203361 |
Fijo | 0,485 mm | 23s G |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Una gama de jeringas estándar y personalizadas de muestreador automático CTC fabricadas para lograr el máximo nivel de exactitud y precisión posible. Estas jeringas de C-Line disponen también de un nuevo sistema de sellado basado en un novedoso resorte metálico para funcionar con una mejor hermeticidad, excelente rendimiento en una amplia escala de temperatura y gradientes de temperatura, mayor vida útil en comparación con las jeringas de espacio de cabeza tradicionales y un aumento de la exactitud y la reproducibilidad de los análisis de GC de espacio de cabeza. Las jeringas de esta categoría son las series 700 y 7000 de Microliter o jeringas de las series 1700 y 1000 de Gastight. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite el muestreo de líquidos o gases.
- Fabricadas con PTFE/polímero para una mejor estabilidad de la temperatura
- Incluye brida para facilitar la instalación
- Botón de émbolo ajustable para limpieza de la punta de la sonda
- Diseño de aguja y cono para ausencia de contaminación cruzada
- La aguja fija (FN) dispone de una conexión directa de la aguja con el cuerpo y elimina el contacto entre la muestra y el adhesivo lo que reduce la contaminación cruzada
- La aguja cementada especial (SN) posee las mismas características que una jeringa con aguja cementada estándar pero incluye una longitud especial
- Cono estriado (KH) con el conjunto de aguja/émbolo extraíble que se utiliza exclusivamente en las jeringas de la serie 7000
- Aguja cementada con punta Luer (LTN) para agujas de jeringas de volumen medio
- Las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero, por lo que el volumen muerto queda limitado al volumen interno de la aguja
- No esterilizables en autoclave
- El calibre de la aguja se determina mediante el volumen de la jeringa y no puede seleccionarlo el usuario
Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septo, plásticos y vinilos de calibre fino sin perforación.
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septo
Especificaciones
0,26 in | |
2 pulg | |
68 °F | |
Unidad |
6,6 mm | |
Jeringa Microliter | |
20 °C | |
Sistemas de muestreador automático PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt ampliado y otros muestreadores |