Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ Serie 700: Terminación de tipo RN
Jeringa Hamilton de ajuste manual original.
102.00€ - 439.00€
Especificaciones
Material | PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud |
Longitud (imperial) | 2 pulg |
Longitud de la aguja (imperial) | 2 pulg |
Longitud (métrico) | 51 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Modelo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Modelo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10078460
|
Hamilton™
80430 |
25 μl | 22s G | 702 | Unidad |
121.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10130411
|
Hamilton™
80530 |
50 μl | 22s G | 705 | Unidad |
133.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10292151
|
Hamilton™
80630 |
100 μl | 22s G | 710 | Unidad |
102.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10528321
|
Hamilton™
80730 |
250 μl | 22s G | 725 | Unidad |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10528511
|
Hamilton™
80830 |
500 μl | 22 G | 750 | Unidad |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10136301
|
Hamilton™
80336 |
10 μl | 26s G | 701 | 6/paq. |
439.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10363851
|
Hamilton™
80330 |
10 μl | 26s G | 701 | Unidad |
108.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10078450
|
Hamilton™
87930 |
5 μl | 26s G | 75 | Unidad |
106.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Ideales para dispensar volúmenes de 0.5 a 500 μl. El émbolo de acero inoxidable se fabrica para ajustarse al cuerpo de vidrio con una tolerancia inferior a 100 millonésimas de pulgada, lo que se traduce en vida útil de jeringa insuperable.
Terminaciones de jeringa de la serie 700
Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil de la jeringa.
Estilos de punta de aguja (estilos de punta 4 y AS disponibles bajo solicitud)
Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo. Calibres disponibles: 33-10
Especificaciones
PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
2 pulg | |
51 mm | |
239 °F | |
50 °F | |
Afilada, biselada, curva, sin perforación |
Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud | |
2 pulg | |
Jeringa Microliter | |
115 °C | |
2 | |
Extraíble |