Learn More
Hamilton™ Jeringa para muestreador automático 8100/8200 Microliter™ serie 700
La jeringa está diseñada para funcionar con los muestreadores automáticos Bruker/Varian 8100/8200
Marca:  Hamilton™ 202880
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Código de producto. 10676791
  • 988.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Jeringa Microliter con un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y diseñada para el muestreo de líquidos. La jeringa tiene una terminación de aguja extraíble (RN). Disponible en volumen de 10 μl.
Terminaciones de jeringa
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26s
    Especificaciones
    Especificaciones
    Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
    0,005 in
    0,019 in
    2 pulg
    51 mm
    29,99 bar (2000 psi)
    50 °C
    701
    20 °C
    10 μl
    Cono
    Extraíble
    26s G
    0,13 mm
    0,483 mm
    1,69 in
    Jeringa Microliter
    122 °F
    68 °F
    5
    Unidad
    43 mm
    Muestreadores automáticos Bruker/Varian 8100/8200