Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Hamilton Company ofrece la selección más completa de jeringas estándar y personalizadas del sector. Cada una se fabrica para alcanzar el máximo nivel posible de precisión y exactitud.
76.30€ - 89.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
Para utilizar con (aplicación) | Proporciona una funcionalidad sin precedentes para inyecciones controladas en animales |
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Presión máxima | 29,99 bar (1000 psi) |
Código de producto | Marca | Modelo | Presión máxima | Volumen (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Presión máxima | Volumen (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10550203
|
Hamilton™
7653-01 |
1701 | 29,99 bar (1000 psi) | 10 μl | Jeringa estanca a los gases |
83.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10485952
|
Hamilton™
7656-01 |
1710 | 29,99 bar (1000 psi) | 100 μl | Jeringa estanca a los gases |
89.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10215422
|
Hamilton™
7654-01 |
1702 | 29,99 bar (1000 psi) | 25 μl | Jeringa estanca a los gases |
76.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10767634
|
Hamilton™
7655-01 |
1705 | 29,99 bar (1000 psi) | 50 μl | Jeringa estanca a los gases |
81.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Luer Lock PTFE (TLL)- Esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con conector de cierre de aleación níquel-plata para usar con agujas Kel-F, agujas con conector de metal y conectores universales. Además, el TLL se usa con diluyentes/dispensadores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Estilos de punta de aguja (los estilos de punta 4 y AS están disponibles previa solicitud) Estilo de punta 2 - Punta de aguja afilada, con bisel, curva, no perforante recomendada para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 3 - Punta de aguja roma para uso con válvulas de inyección de HPLC y para pipeteado de muestras. Calibres disponibles: 34-10 Estilo de punta 4• Punta de aguja estándar de 12° con bisel recomendada para aplicaciones de ciencias de la vida. Calibres disponibles: 34-10. Ángulos de aguja especiales, como 0° a 60°, disponibles bajo pedido. Estilo de punta 5 - Aguja cónica con puerto lateral para penetración de tabiques, vinilos y plásticos de calibre delgado sin perforación. Calibres disponibles: 26-10 Estilo de punta AS - Estilo de punta de aguja cónica especial usado con jeringas para automuestreo, se recomienda la punta de aguja no perforante para penetración de tabiques. Calibres disponibles: 26-10
• Serie 1700
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Proporciona una funcionalidad sin precedentes para inyecciones controladas en animales | |
29,99 bar (1000 psi) | |
115 °C | |
No se incluye la aguja | |
Unidad |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
Jeringa estanca a los gases | |
239 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
Extraíble |